Learn More
3-Hydroxy-3-methyl-2-butanon, TRC
Artikelnummer. 30390559
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30390559 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30390559 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH2511855G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Hydroxy-3-methyl-2-butanone
CAS 115-22-0
Summenformel C5H10O2
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C5H10O2/c1-4(6)5(2,3)7/h7H,1-3H3
SMILES CC(=O)C(C)(C)O
IUPAC-Name 3-Hydroxy-3-Methylbutan-2-on
Molekulargewicht (g/mol) 102.13
Formelmasse 102.0681