Learn More
3-Hydroxy-3-methyl-2-butanonoxim, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11372906
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11372906 25 g 25 Gramm
11362906 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11372906 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L10624.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7431-25-6
Summenformel C5H11NO2
Molekulargewicht (g/mol) 117.148
MDL-Nummer MFCD00059656
InChI-Schlüssel QKLLBCGVADVPKD-XQRVVYSFSA-N
Synonym 3-hydroxy-3-methyl-2-butanone oxime, 3e-3-hydroxyimino-2-methylbutan-2-ol, qkllbcgvadvpkd-xqrvvysfsa, 3-hydroxy-3-methyl-butan-2-one oxime, 3z-3-hydroxyimino-2-methylbutan-2-ol, 3e-3-hydroxyimino-2-methyl-butan-2-ol, 2z-3-hydroxy-3-methyl-2-butanone oxime #
PubChem CID 5385758
IUPAC-Name (3Z)-3-Hydroxyimino-2-Methylbutan-2-ol
SMILES CC(=NO)C(C)(C)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Hydroxy-3-methyl-2-butanone oxime
Schmelzpunkt 84°C to 86°C
Menge 25 g
Beilstein 1747660
Formelmasse 117.15
Reinheit (%) 98%