Learn More
3-Hydroxy-3,7,11-Trimethyl-1,6,10-Dodecatrien, 97+ % (Gesamtalkohole), Thermo Scientific™
Catalog Number 10408850
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
7212-44-4
C15H26O
222.37
MFCD00008911,MFCD00008911,MFCD00008911,MFCD00085350
FQTLCLSUCSAZDY-SDNWHVSQNA-N
3r,6e-nerolidol, unii-uoc0644v25, 3r-6e-nerolidol, nerolidol, 3r,6e-3,7,11-trimethyldodeca-1,6,10-trien-3-ol, e-nerolidol, 1,6,10-dodecatrien-3-ol, 3,7,11-trimethyl-, 3r,6e, nerolidol, 6e--, --nerolidol, ?-nerolidol
11241545
CHEBI:59959
(3R,6E)-3,7,11-Trimethyldodeca-1,6,10-trien-3-ol
CC(C)=CCC\C(C)=C\CCC(C)(O)C=C
7212-44-4
C15H26O
222.37
MFCD00008911,MFCD00008911,MFCD00008911,MFCD00085350
FQTLCLSUCSAZDY-SDNWHVSQNA-N
3r,6e-nerolidol, unii-uoc0644v25, 3r-6e-nerolidol, nerolidol, 3r,6e-3,7,11-trimethyldodeca-1,6,10-trien-3-ol, e-nerolidol, 1,6,10-dodecatrien-3-ol, 3,7,11-trimethyl-, 3r,6e, nerolidol, 6e--, --nerolidol, ?-nerolidol
11241545
CHEBI:59959
(3R,6E)-3,7,11-Trimethyldodeca-1,6,10-trien-3-ol
CC(C)=CCC\C(C)=C\CCC(C)(O)C=C
Chemischer Name oder Material 3-Hydroxy-3,7,11-trimethyl-1,6,10-dodecatriene
Namenshinweis ≥97% (total alcohols)
Schmelzpunkt -75.0°C
Farbe Gelb
Dichte 0.8700g/mL
Siedepunkt 114.0°C (1.0 mmHg)
Flammpunkt 96°C
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4780 to 1.4830
Menge 25 g
Merck Index 15, 6561
Relative Dichte 0.87
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: immiscible. Other solubilities: soluble in abs. alc. and fixed oils, (still clearly sol. in 3 parts of 70% alc.), insoluble in glycerol
Formelmasse 222.37
Reinheit (%) 97+% (total alcohols)
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Hydroxy-3,7,11-trimethyl-1,6,10-dodecatriene
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • EUH208-Enthält . Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.