Learn More
3-Hydroxy-2-pyrrolidinon, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15404358
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15404358 1 g 1 Gramm
15414358 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15404358 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H57961.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
3-Hydroxy-2-pyrrolidinone is used as a potent inhibitor of CDK2/cyclin A. It is also used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Hydroxy-2-pyrrolidinon wird als potenter Inhibitor von CDK2/Cyclin A eingesetzt. Es wird auch als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Von Feuchtigkeit und Oxidationsmitteln fernhalten. Unter trockenem Inertgas lagern. Nicht kompatibel mit Wärme, Oxidationsmitteln und Feuchtigkeit.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 15166-68-4
Summenformel C4H7NO2
Molekulargewicht (g/mol) 101.105
MDL-Nummer MFCD09751256
InChI-Schlüssel FRKGSNOMLIYPSH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-hydroxy-2-pyrrolidinone, 2-pyrrolidinone, 3-hydroxy, 3-hydroxy-pyrrolidin-2-one, a-hydroxy-?-butyrolactam, acmc-209pe0, 3-oxidanylpyrrolidin-2-one, 3-hydroxy-2-oxopyrrolidine, 3-hydroxypyrrolidine-2-one
PubChem CID 10240772
IUPAC-Name 3-Hydroxypyrrolidin-2-on
SMILES C1CNC(=O)C1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Hydroxy-2-pyrrolidinone
Schmelzpunkt 102°C to 107°C
Menge 1 g
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 101.11
Reinheit (%) 95%