Learn More
3-Hydroxy-2-Methylbenzoesäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11313217
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11313217 5 g 5 Gramm
11303217 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11313217 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L13743.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 603-80-5 | C8H7O3 | 151.14 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 603-80-5
Summenformel C8H7O3
Molekulargewicht (g/mol) 151.14
MDL-Nummer MFCD00671541
InChI-Schlüssel RIERSGULWXEJKL-UHFFFAOYSA-M
Synonym 3-hydroxy-o-toluic acid, 3-hydroxy-2-methyl benzoic acid, 3-hydroxy-2-methyl-benzoic acid, 2-methyl-3-hydroxybenzoic acid, benzoic acid, 3-hydroxy-2-methyl, kresolsaure, 3,2-cresotic acid, pubchem15694, 3-carboxy-2-methylphenol, acmc-1b1jy
PubChem CID 252023
IUPAC-Name 3-hydroxy-2-methylbenzoate
SMILES CC1=C(O)C=CC=C1C([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Hydroxy-2-methylbenzoic acid
Schmelzpunkt 142°C to 146°C
Geruch Geruchsneutral
Menge 5 g
Beilstein 2613791
Formelmasse 152.15
Reinheit (%) 97%