Learn More
3-Hydroxy-2,2 -Dimethylpropionsäure Neopentylglykolester, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11415750
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11415750 100 g 100 Gramm
11425750 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11415750 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H25963.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
3-hydroxy-2,2-Dimethylpropionsäure-Neopentyl-Glykol-Ester ist ein Reaktant in der Tischenko-Reaktion.
Löslichkeit
Löslich in Methanol (fast transparent).
Hinweise
Hygroskopisch. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln, Wasser und Feuchtigkeit fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1115-20-4
Summenformel C10H20O4
Molekulargewicht (g/mol) 204.266
MDL-Nummer MFCD00059597
InChI-Schlüssel SZCWBURCISJFEZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydroxypivalic acid neopentyl glycol ester, esterdiol 204, 3-hydroxy-2,2-dimethylpropyl 3-hydroxy-2,2-dimethylpropionate, hydroxyneopentyl hydroxypivalate, unii-cg0a37gahj, propanoic acid, 3-hydroxy-2,2-dimethyl-, 3-hydroxy-2,2-dimethylpropyl ester, neopentyl glycol monohydroxypivalate, 3-hydroxypivaloyloxy-2,2-dimethylpropanol, 3-hydroxy-2,2-dimethylpropyl hydroxypivalate, neopental glycol monohydroxypivalate
PubChem CID 14218
IUPAC-Name (3-Hydroxy-2,2-dimethylpropyl)-3-hydroxy-2,2-dimethylpropanoat
SMILES CC(C)(CO)COC(=O)C(C)(C)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Hydroxy-2,2-dimethylpropionic acid neopentyl glycol ester
Schmelzpunkt 51°C to 54°C
Dichte 1.01
Siedepunkt 292°C
Flammpunkt 161°C (322°F)
Menge 100 g
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Löslichkeitsinformationen Soluble in methanol(almost transparency).
Formelmasse 204.27