Learn More
3-Hydroxy-2,2-Dimethylpropionsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
3-Hydroxy-2,2-dimethylpropionic acid is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
3-Hydroxy-2,2-dimethylpropionsäure wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-Hydroxy-2,2-dimethylpropionic acid |
| Schmelzpunkt | 122°C to 126°C |
| Geruch | Geruchsneutral |
| Menge | 50 g |
| Beilstein | 1747025 |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
| Formelmasse | 118.13 |
| Reinheit (%) | 98% |