Learn More
3-Hexyne, TRC
Artikelnummer. 30408298
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30408298 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30408298 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH325240250MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Hexyne
CAS 928-49-4
Summenformel C6H10
Menge 250 mg
Synonym Diethylacetylene
InChI-Formel InChI=1S/C6H10/c1-3-5-6-4-2/h3-4H2,1-2H3
SMILES CCC#CCC
IUPAC-Name Hex-3-yn
Molekulargewicht (g/mol) 82.14
Formelmasse 82.0783