Learn More
3-Hexyn-2-one, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10423623 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10423623 1 g Glasflasche 1 Gramm
10006232 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10423623 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 379700010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 1679-36-3
Summenformel C6H8O
Molekulargewicht (g/mol) 96.129
MDL-Nummer MFCD00041627
InChI-Schlüssel LTAPKZGQTMVYMX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-hexyn-2-one, 2-oxo-3-hexyne, acmc-209dxd, 1-butynyl methyl ketone
PubChem CID 137151
IUPAC-Name Hex-3-in-2-on
SMILES CCC#CC(=O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Hexyn-2-one
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Gelb
Dichte 0.8780g/mL
Siedepunkt 68.0°C (50.0 mmHg)
Flammpunkt 39°C
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3CH2C≡CCOCH3
Brechungsindex 1.4400 to 1.4420 (20°C, 589nm)
Menge 1 g
Relative Dichte 0.878
Formelmasse 96.13
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit