Learn More
3-Hexanon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10041600 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mL
50 mL
250 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Milliliter
50 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10041600 50 mL Glasflasche 50 Milliliter
10284760 10 mL Glasflasche 10 Milliliter
10791735 250 mL Glasflasche -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10041600 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 146900500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 589-38-8 | C6H12O | 100.16 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 589-38-8
Summenformel C6H12O
Molekulargewicht (g/mol) 100.16
MDL-Nummer MFCD00009402
InChI-Schlüssel PFCHFHIRKBAQGU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-hexanone, ethyl propyl ketone, 3-oxohexane, aethylpropylketon, ethyl n-propyl ketone, 3-hexanone natural, aethylpropylketon german, fema no. 3290, 3-hexanone, analytical standard, pentanone, methyl
PubChem CID 11509
IUPAC-Name Hexan-3-on
SMILES CCCC(=O)CC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Hexanone
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.8100g/mL
Siedepunkt 123°C
Flammpunkt 14°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3CH2CH2COC2H5
Brechungsindex 1.3990 to 1.401
Menge 50 mL
Beilstein 01, 690
Relative Dichte 0.81
Formelmasse 100.16
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.