Learn More
3-Hexanol, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30328685
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30328685 1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30328685 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREC14196900
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Hexanol
CAS 623-37-0
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 3-Hexanol
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C6 H14 O
Zertifizierung/Konformität ISO/IEC 17025
Synonym Hexan-3-ol, 3-Hexanol
InChI-Formel InChI=1S/C6H14O/c1-3-5-6(7)4-2/h6-7H,3-5H2,1-2H3
Lösungstyp Neat
SMILES CCCC(O)CC
IUPAC-Name Hexan-3-ol
Industry Type Environmental Testing
Molekulargewicht (g/mol) 102.17
Menge 1 mL
Formelmasse 102.1045 g/mol