Learn More
3-Hexanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
It finds it application as a flavoring agent or adjuvant.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Es findet Anwendung als Aromastoff oder Adjuvans.
Löslichkeit
Löslich in Alkohol.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-Hexanol |
| Dichte | 0.81 |
| Siedepunkt | 134°C to 136°C |
| Flammpunkt | 42°C (108°F) |
| Geruch | Characteristic |
| Brechungsindex | 1.415 |
| Menge | 25 g |
| UN-Nummer | UN2282 |
| Beilstein | 1718964 |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in alcohol. |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- 3-Hexanol
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- MIXTURE LIST-Contain: 3-Hexanol