Learn More
3-Furancarboximidamid Hydrochlorid, technischer Gütegrad, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10110792
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10110792 250 mg 250 Milligramm
10120792 1 g 1 Gramm
10623645 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10110792 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. MO00101CB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 54649-21-7
Summenformel C5H7ClN2O
Molekulargewicht (g/mol) 146.574
InChI-Schlüssel RJLCJJIXGGSRPZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym furan-3-carboximidamide hydrochloride, 3-furancarboximidamide hydrochloride, furan-3-carboxamidine hcl, furan-3-carboxamidine, chloride, 3-furancarboximidamide,hydrochloride 1:1
PubChem CID 2779666
IUPAC-Name Furan-3-Carboximidamid;Hydrochlorid
SMILES C1=COC=C1C(=N)N.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Furancarboximidamide hydrochloride
Menge 250 mg
Formelmasse 146.58
Reinheit (%) Tech.
Güte Technisch