Learn More
3-Furancarbothioamide, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10282692
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10282692 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10282692 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. MO00105DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 13-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Furancarbothioamide
CAS 59918-68-2
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel C5H5NOS
MDL-Nummer MFCD02179222
Menge 1 g
Synonym 3-furancarbothioamide, 3-furancarbothioamide 9ci, amino-3-furylmethane-1-thione
InChI-Schlüssel FHPWEMZQNZDEMS-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=COC=C1C(=S)N
IUPAC-Name Furan-3-carbothioamid
Molekulargewicht (g/mol) 127.161
PubChem CID 2779671
Formelmasse 127.17
Reinheit (%) 97%