Learn More
3-Formylphenylboronsäure, TRC
Artikelnummer. 30396013
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30396013 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30396013 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF70097025G
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Formylphenylboronic Acid
CAS 87199-16-4
Summenformel C7H7BO3
Menge 25 g
Synonym B-(3-Formylphenyl)boronic Acid, (3-Formylbenzene)boronic Acid, m-Formylphenylboronic Acid
InChI-Formel InChI=1S/C7H7BO3/c9-5-6-2-1-3-7(4-6)8(10)11/h1-5,10-11H
SMILES OB(O)c1cccc(C=O)c1
Molekulargewicht (g/mol) 149.94
Formelmasse 150.0488