Learn More
3-Formylphenylboronsäure, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-Formylphenylboronic Acid |
| CAS | 87199-16-4 |
| Summenformel | C7H7BO3 |
| Menge | 5 g |
| Synonym | B-(3-Formylphenyl)boronic Acid, (3-Formylbenzene)boronic Acid, m-Formylphenylboronic Acid |
| InChI-Formel | InChI=1S/C7H7BO3/c9-5-6-2-1-3-7(4-6)8(10)11/h1-5,10-11H |
| SMILES | OB(O)c1cccc(C=O)c1 |
| Molekulargewicht (g/mol) | 149.94 |
| Formelmasse | 150.0488 |