Learn More
3-Formylbenzonitril, 97 %, Maybridge
Artikelnummer. 10565564
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10565564 1 g -
10478665 10 g -
10012174 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10565564 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. SEW02565DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 24964-64-5
Summenformel C8H5NO
Molekulargewicht (g/mol) 131.134
MDL-Nummer MFCD00003344
InChI-Schlüssel HGZJJKZPPMFIBU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-cyanobenzaldehyde, m-cyanobenzaldehyde, benzonitrile, 3-formyl, m-formylbenzonitrile, m-cyanobenazldehyde, 3-cyano benzaldehyde, 3-formyl-benzonitrile, 3-formylbenzenecarbonitrile, 3cyano-benzaldehyde, m-cyano benzaldehyde
PubChem CID 90670
IUPAC-Name 3-Formylbenzonitril
SMILES C1=CC(=CC(=C1)C=O)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Formylbenzonitrile
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Strukturformel NCC6H4CHO
Menge 1 g
Formelmasse 131.13
Reinheit (%) 97%