Learn More
3'-Formyl(1,1'-biphenyl)-3-carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3'-Formyl(1, 1'-biphenyl)-3-carboxylic acid |
| CAS Min. % | 97.0 |
| Prozentgehaltsbereich | 97% |
| Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
| Menge | 250 mg |
| Formelmasse | 226.23 |
| Reinheit (%) | 97% |