Learn More
3-Fluortoluol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11463137
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
250 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11463137 250 g -
11379479 25 g 25 Gramm
11389479 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11463137 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A16107.30
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 352-70-5 | C7H7F | 110.13 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 352-70-5
Summenformel C7H7F
Molekulargewicht (g/mol) 110.13
MDL-Nummer MFCD00000339
InChI-Schlüssel BTQZKHUEUDPRST-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-fluorotoluene, m-fluorotoluene, benzene, 1-fluoro-3-methyl, 1-fluoro-3-methyl-benzene, 1-methyl-3-fluorobenzene, toluene, m-fluoro, unii-f72w445dq0, 3-fluorobenzyl radical, meta-fluorotoluene, acmc-209ifn
PubChem CID 9606
IUPAC-Name 1-Fluor-3-Methylbenzol
SMILES CC1=CC=CC(F)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Fluorotoluene
Schmelzpunkt -87°C
Dichte 0.993
Siedepunkt 114°C to 116°C
Flammpunkt 9°C (48°F)
Geruch Aromatic
Brechungsindex 1.469
Menge 250 g
UN-Nummer UN2388
Beilstein 1903631
Merck Index 14,4180
Formelmasse 110.13
Reinheit (%) 98%