Learn More
3-Fluorthiophenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11496326
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11496326 25 g 25 Gramm
11476326 1 g 1 Gramm
11486326 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11496326 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B23114.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 2557-77-9 | C6H5FS | 128.16 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2557-77-9
Summenformel C6H5FS
Molekulargewicht (g/mol) 128.16
MDL-Nummer MFCD00040227
InChI-Schlüssel ZDEUGINAVLMAET-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-fluorothiophenol, m-fluorothiophenol, m-fluorobenzenethiol, 3-fluoro thiophenol, benzenethiol, 3-fluoro, 3-fluorobenzene-1-thiol, 1-fluoro-3-mercaptobenzene, 3-fluoro-thiophenol, 3-fluoro benzenethiol, 3-fluoro-benzenethiol
PubChem CID 75710
IUPAC-Name 3-fluorbenzolthiol
SMILES FC1=CC=CC(S)=C1
Specifications
Chemischer Name oder Material 3-Fluorothiophenol
Dichte 1.203
Siedepunkt 156°C
Flammpunkt 58°C (136°F)
Geruch Stench
Brechungsindex 1.554
Menge 25 g
UN-Nummer UN3071
Beilstein 2039302
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Formelmasse 128.17
Reinheit (%) 98%