Learn More
3-Fluorpyridin-2-carboxaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-3485480
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 10021873
Marke: Thermo Scientific Maybridge CC30904CB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 31224-43-8
Summenformel C6H4FNO
Molekulargewicht (g/mol) 125.102
MDL-Nummer MFCD07781234
InChI-Schlüssel OZIMPUNGBUYCSP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-fluoro-2-formylpyridine, 3-fluoropicolinaldehyde, 3-fluoro-2-pyridinecarboxaldehyde, 3-fluoropyridine-2-carboxaldehyde, 3-fluoro-pyridine-2-carbaldehyde, 2-pyridinecarboxaldehyde, 3-fluoro, 2-formyl-3-fluoropyridine, pubchem5142, acmc-209hkw, 3-fluoro-2-formyl-pyridine
PubChem CID 11344017
IUPAC-Name 3-Fluorpyridin-2-Carbaldehyd
SMILES C1=CC(=C(N=C1)C=O)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Fluoropyridine-2-carboxaldehyde
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 125.1
Reinheit (%) 97%