Learn More
3-Fluorpyridin-2-carboxaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250mg
1g
10g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
31224-43-8
C6H4FNO
125.102
MFCD07781234
OZIMPUNGBUYCSP-UHFFFAOYSA-N
3-fluoro-2-formylpyridine, 3-fluoropicolinaldehyde, 3-fluoro-2-pyridinecarboxaldehyde, 3-fluoropyridine-2-carboxaldehyde, 3-fluoro-pyridine-2-carbaldehyde, 2-pyridinecarboxaldehyde, 3-fluoro, 2-formyl-3-fluoropyridine, pubchem5142, acmc-209hkw, 3-fluoro-2-formyl-pyridine
11344017
3-Fluorpyridine-2-Carbaldehyd
C1=CC(=C(N=C1)C=O)F
31224-43-8
C6H4FNO
125.102
MFCD07781234
OZIMPUNGBUYCSP-UHFFFAOYSA-N
3-fluoro-2-formylpyridine, 3-fluoropicolinaldehyde, 3-fluoro-2-pyridinecarboxaldehyde, 3-fluoropyridine-2-carboxaldehyde, 3-fluoro-pyridine-2-carbaldehyde, 2-pyridinecarboxaldehyde, 3-fluoro, 2-formyl-3-fluoropyridine, pubchem5142, acmc-209hkw, 3-fluoro-2-formyl-pyridine
11344017
3-Fluorpyridine-2-Carbaldehyd
C1=CC(=C(N=C1)C=O)F
Chemischer Name oder Material 3-Fluoropyridine-2-carboxaldehyde
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250mg
Formelmasse 125.1
Reinheit (%) 97%