Learn More
3-Fluorophenylmagnesiumbromid, 1 M Lösung in THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10535534
Click to view available options
Menge:
100 mL
Verpackung:
AcroSeal™ Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 3-Fluorophenylmagnesium bromide
Farbe Yellow to brown solution
Namenshinweis 1M solution in THF
CAS 17318-03-5, 109-99-9
Siedepunkt 65.0°C
CAS Min. % 19.46, 78.59
CAS Max. % 21.41, 80.54
Summenformel C6H4BrFMg
MDL-Nummer MFCD00672007
Konzentration 1M (Complexometry), exact strength on the certificate of analysis
Dichte 1.0240g/mL
Synonym 3-fluorophenylmagnesium bromide, bromo 3-fluorophenyl magnesium, 3-flurophenylmagnesiumbromide, 3-fluorophenylmagnesiumbromide, 3-flurophenyl magnesium bromide, 3-fluorophenyl magnesium bromide, 3-fluorophenyl-magnesium bromide, vfpdaaqakdgshq-uhfffaoysa-m, 3-fluorophenylmagnesium bromide, 1m in methf, grignard reagent
InChI-Schlüssel VFPDAAQAKDGSHQ-UHFFFAOYSA-M
SMILES FC1=CC([Mg]Br)=CC=C1
IUPAC-Name Magnesium;Fluorbenzol;Bromid
Molekulargewicht (g/mol) 199.31
PubChem CID 2778196
Formelmasse 199.3
Verpackung AcroSeal™ Glasflasche
Relative Dichte 1.024
Menge 100 mL
Flammpunkt −21°C
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Fluorophenylmagnesium bromide, 1M solution in THF
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
  • Stoff\, der in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickelt Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H261-In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
  • EUH019-Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P231+P232-Unter inertem Gas handhaben. Vor Feuchtigkeit schützen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.