Learn More
3-Fluorphenylhydrazinhydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30389106
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30389106 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30389106 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF5954385G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 15-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Fluorophenylhydrazine Hydrochloride
CAS 2924-16-5
Summenformel C6H8ClFN2
Menge 5 g
Synonym m-Fluorophenylhydrazine Hydrochloride, (m-Fluorophenyl)hydrazine Hydrochloride, (3-Fluorophenyl)hydrazine Monohydrochloride, (3-Fluorophenyl)hydrazine Hydrochloride
InChI-Formel InChI=1S/C6H7FN2.ClH/c7-5-2-1-3-6(4-5)9-8;/h1-4,9H,8H2;1H
SMILES Cl.NNc1cccc(F)c1
Molekulargewicht (g/mol) 162.59
Formelmasse 162.036