Learn More
3-Fluorphenylaceton, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10561472 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10561472 5 g Glasflasche 5 Gramm
10008731 1 g Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10561472 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 350960050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 1737-19-5
Summenformel C9H9FO
Molekulargewicht (g/mol) 152.17
MDL-Nummer MFCD00061144
InChI-Schlüssel UWCPYXSRCQVABG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-fluorophenylacetone, 1-3-fluorophenyl propan-2-one, 1-3-fluorophenyl acetone, acmc-1bqff, m-fluorophenyl-2-propanone, 1-3-fluorophenyl acetone #, 1-3-fluorophenyl-2-propanone
PubChem CID 137185
IUPAC-Name 1-(3-fluorphenyl)propan-2-on
SMILES CC(=O)CC1=CC(=CC=C1)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Fluorophenylacetone
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Grün-gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4955 to 1.4975 (20°C, 589nm)
Menge 5 g
Formelmasse 152.17
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO– Nur für Forschungszwecke