Learn More
3-Fluorphenylisothiocyanat, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11401597
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11401597 5 g 5 Gramm
11411597 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11401597 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B25001.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 404-72-8 | C7H4FNS | 153.17 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 404-72-8
Summenformel C7H4FNS
Molekulargewicht (g/mol) 153.17
MDL-Nummer MFCD00004804
InChI-Schlüssel HDBACITVPQEAGG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-fluorophenyl isothiocyanate, benzene, 1-fluoro-3-isothiocyanato, m-fluorophenyl isothiocyanate, 3-fluorophenylisothiocyanate, isothiocyanic acid 3-fluorophenyl ester, isothiocyanic acid, m-fluorophenyl ester, 1-fluoro-3-isothiocyanato-benzene, 3-fluorobenzenisothiocyanate, timtec-bb sbb006700, attercop-chm at114051
PubChem CID 9834
IUPAC-Name 1-fluor-3-isothiocyanatbenzol
SMILES FC1=CC=CC(=C1)N=C=S
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Fluorophenyl isothiocyanate
Dichte 1.27
Siedepunkt 227°C
Flammpunkt 85°C (185°F)
Geruch Pungent
Brechungsindex 1.62
Menge 5 g
UN-Nummer UN2922
Beilstein 2081172
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 153.18
Reinheit (%) ≥97%