Learn More
3-Fluorphenylisocyanat, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11311307
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11311307 25 g 25 Gramm
11391297 1 g 1 Gramm
11301307 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11311307 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L01496.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 404-71-7 | C7H4FNO | 137.11 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 404-71-7
Summenformel C7H4FNO
Molekulargewicht (g/mol) 137.11
MDL-Nummer MFCD00002015
InChI-Schlüssel RIKWVZGZRYDACA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-fluorophenyl isocyanate, m-fluorophenyl isocyanate, 3-fluorophenylisocyanate, m-fluorophenylisocyanate, benzene, 1-fluoro-3-isocyanato, 3-isocyanatofluorobenzene, isocyanic acid 3-fluorophenyl ester, 3-fluorobenzenisocyanate, pubchem4995, acmc-1ajez
PubChem CID 123064
IUPAC-Name 1-fluor-3-isocyanatbenzol
SMILES FC1=CC=CC(=C1)N=C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Fluorophenyl isocyanate
Dichte 1.207
Siedepunkt 56°C to 58°C (14 mmHg)
Flammpunkt 41°C (105°F)
Geruch Pungent, Makes Eyes Water
Brechungsindex 1.5141
Menge 25 g
UN-Nummer UN3080
Beilstein 774879
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 137.11
Reinheit (%) ≥97%