Learn More
3-Fluorphenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10500931 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mL
50 mL
200 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Milliliter
200 Milliliter
50 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10500931 10 mL Glasflasche 10 Milliliter
10234820 50 mL Glasflasche 50 Milliliter
10370544 200 mL Glasflasche 200 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10500931 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 119550100
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 372-20-3 | C6H5FO | 112.1 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 372-20-3
Summenformel C6H5FO
Molekulargewicht (g/mol) 112.1
MDL-Nummer MFCD00002254
InChI-Schlüssel SJTBRFHBXDZMPS-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-fluorophenol, phenol, 3-fluoro, 3-fluoro-phenol, phenol, m-fluoro, meta-fluorophenol, unii-t7oma38487, m-fluoro-phenol, 3-fluorphenol, 3-fluorophenol, 3-fluoro phenol
PubChem CID 9743
IUPAC-Name 3-Fluorphenol
SMILES C1=CC(=CC(=C1)F)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Fluorophenol
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 10.0°C
Farbe Braun-gelb bis farblos
Dichte 1.2400g/mL
Siedepunkt 178.0°C
Flammpunkt 71°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel FC6H4OH
Brechungsindex 1.5125 to 1.5155
Menge 10 mL
Beilstein 06, I, 97
Relative Dichte 1.24
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Formelmasse 112.1
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit