Learn More
3-Fluorcatechol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11459667
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11459667 5 g 5 Gramm
11449667 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11459667 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B22145.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 363-52-0 | C6H5FO2 | 128.10 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 363-52-0
Summenformel C6H5FO2
Molekulargewicht (g/mol) 128.10
MDL-Nummer MFCD00042582
InChI-Schlüssel DXOSJQLIRGXWCF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-fluorocatechol, pyrocatechol, 3-fluoro, 1,2-benzenediol, 3-fluoro, 1,2-dihydroxy-3-fluorobenzene, 3-fluoro-1,2-dihydroxybenzene, 3-fluoro-1,2-benzenediol, 1-fluoro-2,3-dihydroxybenzene, 3fa, pubchem4142
PubChem CID 67764
ChEBI CHEBI:39876
IUPAC-Name 3-Fluorbenzol-1,2-Diol
SMILES OC1=CC=CC(F)=C1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Fluorocatechol
Schmelzpunkt 71°C to 73°C
Menge 5 g
UN-Nummer UN1759
Beilstein 2436074
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Formelmasse 128.1
Reinheit (%) 99%