Learn More
3-Fluorbenzylchlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11460533
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11460533 5 g 5 Gramm
11470533 25 g 25 Gramm
11480533 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11460533 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12665.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 456-42-8 | C7H6ClF | 144.573 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 456-42-8
Summenformel C7H6ClF
Molekulargewicht (g/mol) 144.573
MDL-Nummer MFCD00000904
InChI-Schlüssel XBDXMDVEZLOGMC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-fluorobenzyl chloride, 1-chloromethyl-3-fluorobenzene, m-fluorobenzyl chloride, benzene, 1-chloromethyl-3-fluoro, 3-fluorobenzylchloride, alpha-chloro-3-fluorotoluene, alpha-chloro-m-fluorotoluene, fluorobenzyl-3 chloride, toluene, .alpha.-chloro-m-fluoro, .alpha.-chloro-m-fluorotoluene
PubChem CID 9974
IUPAC-Name 1-(chlormethyl)-3-fluorbenzol
SMILES C1=CC(=CC(=C1)F)CCl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Fluorobenzyl chloride
Dichte 1.213
Siedepunkt 176°C to 177°C
Flammpunkt 58°C (136°F)
Geruch Pungent
Brechungsindex 1.512
Menge 5 g
UN-Nummer UN2920
Beilstein 742265
Formelmasse 144.58
Reinheit (%) 97%