Learn More
3-Fluorbenzylbromid, TRC
Artikelnummer. 30393615
Change view
Click to view available options
Menge:
50 g
Packungsgröße:
50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30393615 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30393615 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF58860550G
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Fluorobenzyl Bromide
CAS 456-41-7
Summenformel C7H6BrF
Menge 50 g
Synonym 1-(Bromomethyl)-3-fluorobenzene, m-Fluorobenzyl Bromide, α-Bromo-3-fluorotoluene, α-Bromo-m-fluorotoluene, NSC 91494
InChI-Formel InChI=1S/C7H6BrF/c8-5-6-2-1-3-7(9)4-6/h1-4H,5H2
SMILES Fc1cccc(CBr)c1
Molekulargewicht (g/mol) 189.02
Formelmasse 187.9637