Learn More
3-Fluorbenzoylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11347256
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11347256
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L09152.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 1711-07-5 | C7H4ClFO | 158.556 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1711-07-5
Summenformel C7H4ClFO
Molekulargewicht (g/mol) 158.556
MDL-Nummer MFCD00000670
InChI-Schlüssel SYVNVEGIRVXRQH-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-fluorobenzoyl chloride, benzoyl chloride, 3-fluoro, benzoyl chloride, m-fluoro, m-fluorobenzoic acid chloride, 3-fluorobenzoic acid chloride, 3-fluorobenzoylchloride, gvr cf, m-fluorobenzoylchloride, pubchem19742, m-fluoro-benzoylchloride
PubChem CID 74376
IUPAC-Name 3-Fluorbenzoylchlorid
SMILES C1=CC(=CC(=C1)F)C(=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Fluorobenzoyl chloride
Schmelzpunkt -30°C
Dichte 1.32
Siedepunkt 188°C to 189°C
Flammpunkt 82°C (179°F)
Geruch Pungent
Brechungsindex 1.5285
Menge 25 g
UN-Nummer UN3265
Beilstein 636610
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 158.56
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Fluorobenzoyl chloride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 3-Fluorobenzoyl chloride