Learn More
3-Fluorbenzonitril, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11495397
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11495397 100 g -
11475397 5 g 5 Gramm
11485397 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11495397 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B23426.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 403-54-3 | C7H4FN | 121.11 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 403-54-3
Summenformel C7H4FN
Molekulargewicht (g/mol) 121.11
MDL-Nummer MFCD00001797
InChI-Schlüssel JZTPKAROPNTQQV-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzonitrile, 3-fluoro, m-fluorobenzonitrile, m-cyanofluorobenzene, benzonitrile, m-fluoro, 3-fluoro-benzonitrile, 3-fluorobenzenecarbonitrile, 3-cyanofluorobenzene, 1-cyano-3-fluorobenzene, ncr cf, m-fluorobenzonitile
PubChem CID 67880
IUPAC-Name 3-Fluorbenzonitril
SMILES FC1=CC=CC(=C1)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Fluorobenzonitrile
Schmelzpunkt -16°C
Dichte 1.14
Siedepunkt 183°C
Flammpunkt 67°C (152°F)
Geruch Almond-like
Brechungsindex 1.5055
Menge 100 g
UN-Nummer UN3276
Beilstein 1858941
Formelmasse 121.11
Reinheit (%) 98%