Learn More
3-Fluorobenzonitrile, 98%, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10607022 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10607022 10 g Glasflasche 10 Gramm
10147763 50 g Glasflasche 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10607022 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 216580100
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 403-54-3
Summenformel C7H4FN
Molekulargewicht (g/mol) 121.11
MDL-Nummer MFCD00001797
InChI-Schlüssel JZTPKAROPNTQQV-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzonitrile, 3-fluoro, m-fluorobenzonitrile, m-cyanofluorobenzene, benzonitrile, m-fluoro, 3-fluoro-benzonitrile, 3-fluorobenzenecarbonitrile, 3-cyanofluorobenzene, 1-cyano-3-fluorobenzene, ncr cf, m-fluorobenzonitile
PubChem CID 67880
IUPAC-Name 3-Fluorbenzonitril
SMILES FC1=CC=CC(=C1)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Fluorobenzonitrile
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.1300g/mL
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel FC6H4CN
Brechungsindex 1.5043 to 1.5063 (20°C, 589nm)
Menge 10 g
Beilstein 09, II, 220
Formelmasse 121.11
Reinheit (%) ≥97.5%
Physikalische Form Liquid