Learn More
3-Fluorbenzonitril, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7027002
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
403-54-3
C7H4FN
121.11
MFCD00001797
JZTPKAROPNTQQV-UHFFFAOYSA-N
benzonitrile, 3-fluoro, m-fluorobenzonitrile, m-cyanofluorobenzene, benzonitrile, m-fluoro, 3-fluoro-benzonitrile, 3-fluorobenzenecarbonitrile, 3-cyanofluorobenzene, 1-cyano-3-fluorobenzene, ncr cf, m-fluorobenzonitile
67880
3-Fluorbenzonitril
FC1=CC=CC(=C1)C#N
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
403-54-3
C7H4FN
121.11
MFCD00001797
JZTPKAROPNTQQV-UHFFFAOYSA-N
benzonitrile, 3-fluoro, m-fluorobenzonitrile, m-cyanofluorobenzene, benzonitrile, m-fluoro, 3-fluoro-benzonitrile, 3-fluorobenzenecarbonitrile, 3-cyanofluorobenzene, 1-cyano-3-fluorobenzene, ncr cf, m-fluorobenzonitile
67880
3-Fluorbenzonitril
FC1=CC=CC(=C1)C#N
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 3-Fluorobenzonitrile
Schmelzpunkt -16°C
Dichte 1.14
Siedepunkt 183°C
Flammpunkt 67°C (152°F)
Geruch Almond-like
Brechungsindex 1.5055
Menge 5 g
UN-Nummer UN3276
Beilstein 1858941
Formelmasse 121.11
Reinheit (%) 98%