Learn More
3-Fluorbenzolsulfonylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11414514
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11414514 5 g 5 Gramm
11404514 1 g 1 Gramm
11424514 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11414514 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13140.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 701-27-9 | C6H4ClFO2S | 194.60 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 701-27-9
Summenformel C6H4ClFO2S
Molekulargewicht (g/mol) 194.60
MDL-Nummer MFCD00042286
InChI-Schlüssel OKYSUJVCDXZGKE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-fluorobenzene-1-sulfonyl chloride, m-fluorobenzenesulfonyl chloride, 3-fluorobenzenesulfonylchloride, 3-fluorobenzenesulphonyl chloride, 3-fluoro-benzenesulfonyl chloride, 3-fluorophenylsulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 3-fluoro, pubchem5156, acmc-209od0, 3-fluorobenzensulfonylchloride
PubChem CID 2734258
IUPAC-Name 3-Fluorbenzolsulfonylchlorid
SMILES FC1=CC(=CC=C1)S(Cl)(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Fluorobenzenesulfonyl chloride
Schmelzpunkt 7°C
Dichte 1.463
Siedepunkt 231°C to 232°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.529
Menge 5 g
UN-Nummer UN3265
Beilstein 2091631
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 194.61
Reinheit (%) 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Fluorobenzenesulfonyl chloride
Palabra de advertencia
  • Gefahr
Clasificación
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Indicaciones de peligro
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
  • EUH029-Entwickelt bei Berührung mit Wasser giftige Gase.
Consejos de prudencia
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P402+P404-In einem geschlossenen Behälter an einem trockenen Ort aufbewahren.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Fluorobenzenesulfonyl chloride
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.