Learn More
3-Fluorbenzenboronsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11494767
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11494767 1 g 1 Gramm
11404777 5 g 5 Gramm
11414777 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11494767 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B21247.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 768-35-4 | C6H6BFO2 | 139.92 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 768-35-4
Summenformel C6H6BFO2
Molekulargewicht (g/mol) 139.92
MDL-Nummer MFCD00236042
InChI-Schlüssel KNXQDJCZSVHEIW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-fluorophenyl boronic acid, 3-fluorobenzeneboronic acid, m-fluorophenylboronic acid, 3-fluoro phenylboric acid, 3-fluorophenyl boranediol, 3-fluorophenylbornic acid, fpba, boronic acid, b-3-fluorophenyl, 3-fluoro-phenyl-boronic acid
PubChem CID 2733986
IUPAC-Name (3-Fluorphenyl)Boronsäure
SMILES OB(O)C1=CC=CC(F)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Fluorobenzeneboronic acid
Schmelzpunkt 212°C to 215°C
Menge 1 g
Beilstein 3030632
Formelmasse 139.92
Reinheit (%) 97%