Learn More
3-Fluorbenzol-1-Sulfonylchlorid, 97 %, Maybridge
Artikelnummer. 10738645
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10738645 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10738645 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. TL00519DA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 701-27-9
Summenformel C6H4ClFO2S
Molekulargewicht (g/mol) 194.60
MDL-Nummer MFCD00042286
InChI-Schlüssel OKYSUJVCDXZGKE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-fluorobenzene-1-sulfonyl chloride, m-fluorobenzenesulfonyl chloride, 3-fluorobenzenesulfonylchloride, 3-fluorobenzenesulphonyl chloride, 3-fluoro-benzenesulfonyl chloride, 3-fluorophenylsulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 3-fluoro, pubchem5156, acmc-209od0, 3-fluorobenzensulfonylchloride
PubChem CID 2734258
IUPAC-Name 3-Fluorbenzolsulfonylchlorid
SMILES FC1=CC(=CC=C1)S(Cl)(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Fluorobenzene-1-sulfonyl chloride
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Strukturformel FC6H4SO2Cl
Menge 1 g
Formelmasse 194.61
Reinheit (%) 97%