Learn More
3-Fluoranilin, TRC
Artikelnummer. 30402976
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30402976 5 g
30391342 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30402976 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF5882555G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 372-19-0
Summenformel C6 H6 F N
Molekulargewicht (g/mol) 111.1169
Synonym Aniline, m-fluoro- (8CI), 3-Fluorobenzenamine, 1-Amino-3-fluorobenzene, 3-Fluoroaniline, 3-Fluorophenylamine, 4-Amino-2-fluorobenzene, NSC 10300, m-Fluoroaniline, m-Fluorophenylamine
IUPAC-Name 3-Fluoranilin
SMILES Nc1cccc(F)c1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Fluoroaniline
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C6H6FN/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4H,8H2
Formelmasse 111.0484