Learn More
3-Fluoroaniline, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-Fluoroaniline |
| Menge | 25 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H6FN/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4H,8H2 |
| Formelmasse | 111.0484 |