Learn More
3-Fluoranilin, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
3-Fluoroaniline is used in the preparation of acetic acid-(3-fluoro-anilide by reacting with acetic acid anhydride. Further, it serves as a reagent in the preparation of radamide analogs as Grp94 inhibitors, which has potential to be antitumor agents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
3-Fluoranilin wird bei der Herstellung von Essigsäure-(3-fluoranilid durch Reaktion mit Essigsäureanhydrid verwendet. Darüber hinaus dient es als Reagenz bei der Herstellung von Radamid-Analoga als Grp94-Inhibitoren, die potenzielle Krebsmedikamente sind.
Löslichkeit
Mischbar mit Ethanol und Ethylether. Leicht mischbar mit Chloroform und Wasser.
Hinweise
Inkompatibel mit starken Säuren, sauren Chloriden, sauren Anhydriden, Chloroformatten und starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-Fluoroaniline |
| Dichte | 1.156 |
| Siedepunkt | 186°C to 187°C |
| Flammpunkt | 77°C (170°F) |
| Geruch | Recognizable |
| Brechungsindex | 1.544 |
| Menge | 500 g |
| UN-Nummer | UN2941 |
| Beilstein | 1305471 |
| Löslichkeitsinformationen | Miscible with ethanol and ethyl ether. Slightly miscible with chloroform and water. |
| Mehr anzeigen |