Learn More
3-Fluoranilin, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11442337
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11442337 25 g 25 Gramm
11452337 100 g 100 Gramm
11462337 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11442337 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14228.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 372-19-0 | C6H6FN | 111.119 g/mol
3-Fluoroaniline is used in the preparation of acetic acid-(3-fluoro-anilide by reacting with acetic acid anhydride. Further, it serves as a reagent in the preparation of radamide analogs as Grp94 inhibitors, which has potential to be antitumor agents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Fluoranilin wird bei der Herstellung von Essigsäure-(3-fluoranilid durch Reaktion mit Essigsäureanhydrid verwendet. Darüber hinaus dient es als Reagenz bei der Herstellung von Radamid-Analoga als Grp94-Inhibitoren, die potenzielle Krebsmedikamente sind.
Löslichkeit
Mischbar mit Ethanol und Ethylether. Leicht mischbar mit Chloroform und Wasser.
Hinweise
Inkompatibel mit starken Säuren, sauren Chloriden, sauren Anhydriden, Chloroformatten und starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 372-19-0
Summenformel C6H6FN
Molekulargewicht (g/mol) 111.119
MDL-Nummer MFCD00007758
InChI-Schlüssel QZVQQUVWFIZUBQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-fluoroaniline, 1-amino-3-fluorobenzene, 3-fluoranilin, benzenamine, 3-fluoro, 3-fluorobenzenamine, 3-fluoro-phenylamine, aniline, 3-fluoro, 3-fluorophenylamine, aniline, m-fluoro, 3-fluoranilin czech
PubChem CID 9742
ChEBI CHEBI:27873
IUPAC-Name 3-Fluoranilin
SMILES C1=CC(=CC(=C1)F)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Fluoroaniline
Dichte 1.156
Siedepunkt 186°C to 187°C
Flammpunkt 77°C (170°F)
Geruch Recognizable
Brechungsindex 1.544
Menge 25 g
UN-Nummer UN2941
Beilstein 1305471
Löslichkeitsinformationen Miscible with ethanol and ethyl ether. Slightly miscible with chloroform and water.
Formelmasse 111.12
Reinheit (%) ≥98%