Learn More
3-Fluorpropylaminhydrochlorid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-Fluoro-propylamine Hydrochloride |
| CAS | 64068-31-1 |
| Summenformel | C3H8NF . HCl |
| Menge | 100 mg |
| Synonym | 1-Propanamine, 3-fluoro-, hydrochloride (9CI), 3-Fluoropropan-1-amine hydrochloride, 3-Fluoropropylamine hydrochloride, 3-Fluoro-1-propanamine hydrochloride |
| InChI-Formel | InChI=1S/C3H8FN.ClH/c4-2-1-3-5;/h1-3,5H2;1H |
| SMILES | Cl.NCCCF |
| IUPAC-Name | 3-Fluorpropan-1-amin;hydrochlorid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 113.56 |
| Formelmasse | 113.0408 |