Learn More
3-Fluoro-N-Methylanilin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7026530
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
Artikelnummer. 11495137
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B22565.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 1978-37-6 | C7H8FN | 125.146 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1978-37-6
Summenformel C7H8FN
Molekulargewicht (g/mol) 125.146
MDL-Nummer MFCD02683095
InChI-Schlüssel FHYDHJXZZQCXOX-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl-3-fluoroaniline, 3-fluoro-n-methylbenzenamine, 3-fluoro-n-methylanilin, n-methyl-m-fluoroaniline, acmc-209xf6, ksc497i4f, 3-fluoro-phenyl-methyl-amine, 3-fluoro-n-methylaniline, benzenamine, 3-fluoro-n-methyl
PubChem CID 2759011
IUPAC-Name 3-Fluor-N-methylanilin
SMILES CNC1=CC(=CC=C1)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Fluoro-N-methylaniline
Dichte 1.11
Siedepunkt 94°C (19 mmHg)
Flammpunkt 86°C (187°F)
Geruch Characteristic
Menge 10 g
UN-Nummer UN2810
Formelmasse 125.15
Reinheit (%) 97%