Learn More
3-Fluor-6-Methoxy-2-(Trifluormethyl)Benzaldehyd, 97 %
Artikelnummer. 15478545
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15478545 250 mg 250 Milligramm
15468545 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15478545 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H33618.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1373921-01-7
Summenformel C9H6F4O2
Molekulargewicht (g/mol) 222.139
MDL-Nummer MFCD22201030
InChI-Schlüssel AYOBDUXUFBKTIY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-fluoro-6-methoxy-2-trifluoromethyl benzaldehyde
PubChem CID 86277633
IUPAC-Name 3-Fluor-6-methoxy-2-(trifluormethyl)benzaldehyd
SMILES COC1=C(C(=C(C=C1)F)C(F)(F)F)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Fluoro-6-methoxy-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Menge 250 mg
Empfindlichkeit Air sensitive
Formelmasse 222.14
Reinheit (%) 97%