Learn More
3-Fluor-5-(trifluormethyl)-Benzolborsäure, 98 %, Thermo Scientific™
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Specifications
| Chemischer Name oder Material | 3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid |
| Schmelzpunkt | 103°C to 105°C |
| Menge | 1 g |
| Formelmasse | 208.11 |
| Reinheit (%) | 98% |