Learn More
3-Fluor-5-(trifluormethyl)benzenboronsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15499875
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15499875 250 mg 250 Milligramm
15489875 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15499875 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H52526.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 159020-59-4
Summenformel C7H5BF4O2
Molekulargewicht (g/mol) 207.92
MDL-Nummer MFCD06657735
InChI-Schlüssel WEMCWZGCSRGJGW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-fluoro-5-trifluoromethyl phenyl boronic acid, 3-fluoro-5-trifluoromethyl phenylboronic acid, 3-fluoro-5-trifluoromethylphenylboronic acid, 3-borono-5-fluorobenzotrifluoride, 3-fluoro-5-trifluoromethyl benzeneboronic acid, 3-fluoro-5-trifluoromethylphenyl boronic acid, 3-trifluoromethyl-5-fluoro-phenylboronic acid, 3-fluoro-5-trifluoromethyl benzene boronic acid, 5-fluoro-3-trifluoromethylbenzeneboronic acid
PubChem CID 2783192
IUPAC-Name [3-fluor-5-(trifluormethyl)phenyl]boronsäure
SMILES OB(O)C1=CC(F)=CC(=C1)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
Menge 250 mg
Formelmasse 207.92
Reinheit (%) 97%