Learn More
3-Fluor-5-(trifluormethoxy)-Benzolboronsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15465797
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15465797 5 g 5 Gramm
15455797 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15465797 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H33011.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1242258-49-6
Summenformel C8H4F4O3
Molekulargewicht (g/mol) 224.11
MDL-Nummer MFCD18783221
InChI-Schlüssel RPEBABGCYLHTAK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-fluoro-5-trifluoromethoxy benzoic acid
PubChem CID 66523531
IUPAC-Name 3-fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid
SMILES OC(=O)C1=CC(OC(F)(F)F)=CC(F)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Menge 5 g
Formelmasse 224.11
Reinheit (%) 97%