Learn More
3'-Fluoro-5'-(trifluoromethoxy)acetophenon, 97 %
Artikelnummer. 15487137
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 15487137
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H34207.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1352999-53-1
Summenformel C9H6F4O2
Molekulargewicht (g/mol) 222.139
MDL-Nummer MFCD18783230
InChI-Schlüssel VOBVUHOUGRWDOZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3'-fluoro-5'-trifluoromethoxy acetophenone, 1-3-fluoro-5-trifluoromethoxy phenyl ethanone
PubChem CID 66523561
IUPAC-Name 1-[3-Fluor-5-(Trifluormethoxy)phenyl]ethanon
SMILES CC(=O)C1=CC(=CC(=C1)F)OC(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3'-Fluoro-5'-(trifluoromethoxy)acetophenone
Menge 1 g
Formelmasse 222.14
Reinheit (%) 97%