Learn More
3-Fluor-5-(pentafluorthio)benzoylchlorid, 97 %
Artikelnummer. 15408575
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15408575 250 mg 250 Milligramm
15486517 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15408575 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H33666.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1240256-92-1
Summenformel C7H3ClF6OS
Molekulargewicht (g/mol) 284.60
MDL-Nummer MFCD16652427
InChI-Schlüssel RCKDILSECAWCTQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-fluoro-5-pentafluorosulfur benzoyl chloride, 3-fluoro-5-pentafluoro-??-sulfanyl benzoyl chloride, 3-fluoro-5-pentafluorothio benzoyl chloride
PubChem CID 66523468
IUPAC-Name 3-fluor-5-(pentafluor-$l^{6}-sulfanyl)benzoylchlorid
SMILES FC1=CC(=CC(=C1)C(Cl)=O)S(F)(F)(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Fluoro-5-(pentafluorothio)benzoyl chloride
Menge 250 mg
UN-Nummer UN3265
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 284.6
Reinheit (%) 97%